4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7841-1G OR7841-5G
APOSOR7841-1GEA 294 EUR
APOSOR7841-1G APOSOR7841-5G
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₃
Pto. de fusión: 221…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203194
Núm. CAS: 392233-82-8