3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7843-1G
OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA
161
EUR
APOSOR7843-1G
APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Formula:
C₇H₈N₂O₄ MW: 184,15 g/mol Pto. de fusión: 150…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426073 Núm. CAS: 89694-24-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...