1,3,5-Trifenilbenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7856-250G OR7856-50G OR7856-100G
APOSOR7856-250GEA 125 EUR
APOSOR7856-250G APOSOR7856-50G APOSOR7856-100G
1,3,5-Trifenilbenceno
1,3,5-Trifenilbenceno
Formula: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Pto. Ebullición: 460 °C
Pto. de fusión: 172…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003060
Núm. CAS: 612-71-5
EINECS: 210-318-3