4-Nitroindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7858-1G
OR7858-5G
OR7858-25G
APOSOR7858-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7858-1G
APOSOR7858-5G
APOSOR7858-25G
4-Nitroindol 97%
4-Nitroindol
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 202…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010056 Núm. CAS: 4769-97-5 |