3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7861-1G OR7861-5G OR7861-25G
APOSOR7861-1GEA 185 EUR
APOSOR7861-1G APOSOR7861-5G APOSOR7861-25G
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
Formula: C₉H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00232890
Núm. CAS: 395090-68-3