4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-[2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
OR7863-1G
OR7863-25G
APOSOR7863-1GEA
209
EUR
APOSOR7863-1G
APOSOR7863-25G
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
Formula:
C₁₃H₁₅NO₅S Pto. de fusión: 225…228 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01319206 Núm. CAS: 396105-96-7 |