6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-6-metilpiridina, 2-Amino-5-bromo-6-picolina, 3-Bromo-2-metil-6-piridilamina, 6-Amino-3-bromo-2-picolina, 5-Bromo-6-metil-2-piridilamina
OR7864-100G OR7864-25G OR7864-500G
APOSOR7864-100GEA 190 EUR
APOSOR7864-100G APOSOR7864-25G APOSOR7864-500G
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina
Formula: C₆H₇BrN₂
Pto. de fusión: 74…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068230
Núm. CAS: 42753-71-9