3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylsulphonylphenylacetic Acid
OR7865-1G OR7865-250MG
APOSOR7865-1GEA 294 EUR
APOSOR7865-1G APOSOR7865-250MG
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄S
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426066
Núm. CAS: 1877-64-1