(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7870T-25G OR7870T-5G
APOSOR7870T-25GEA 170 EUR
APOSOR7870T-25G APOSOR7870T-5G
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Formula: C₉H₁₂O₆
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010552
Núm. CAS: 15042-01-0