1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7872-1G OR7872-5G OR7872-250MG
APOSOR7872-1GEA 219 EUR
APOSOR7872-1G APOSOR7872-5G APOSOR7872-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₉NO₃
Pto. de fusión: >234 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01567795
Núm. CAS: 386715-43-1