4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-4-(5-oxohomopiperazin-1-yl)butanoic acid
OR7873-1G OR7873-250MG
APOSOR7873-1GEA 244 EUR
APOSOR7873-1G APOSOR7873-250MG
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid
Formula: C₉H₁₄N₂O₄
MW: 214,22 g/mol
Pto. de fusión: 145…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319265
Núm. CAS: 397244-77-8