N-Benzylanthranilic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7874-25G OR7874-50G
APOSOR7874-25GEA 155 EUR
APOSOR7874-25G APOSOR7874-50G
N-Benzylanthranilic acid
N-Benzylanthranilic acid
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 172…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020247
Núm. CAS: 6622-55-5
EINECS: 229-572-1