4,5-Dicloroimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dicloro-1H-imidazol
OR7879-100G OR7879-25G
APOSOR7879-100GEA 435 EUR
APOSOR7879-100G APOSOR7879-25G
4,5-Dicloroimidazol
4,5-Dicloroimidazol
Formula: C₃H₂Cl₂N₂
Pto. de fusión: 181…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005195
Núm. CAS: 15965-30-7