4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7881-1G OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA 209 EUR
APOSOR7881-1G APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formula: C₁₂H₁₃N₃O₂
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319482
Núm. CAS: 387350-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III