3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7882-1G OR7882-5G OR7882-250MG
APOSOR7882-1GEA 227 EUR
APOSOR7882-1G APOSOR7882-5G APOSOR7882-250MG
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid
Formula: C₉H₈N₄O₃
Pto. de fusión: >155 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426086
Núm. CAS: 849925-05-9