Pyridazine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Pyridazinecarboxylic acid
OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 53.9 EUR
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 244 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011576
Núm. CAS: 50681-25-9