8-Bromoquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 65.4 EUR
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromoquinolina 98%
8-Bromoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. Ebullición: 112…113 °C/0,5mmHg
Densidad: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191859
Núm. CAS: 16567-18-3