4-Thiazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 87 EUR
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
MW: 129.1371 g/mol
Pto. de fusión: 196…199 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00623589
Núm. CAS: 3973-08-8