4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[3-(Thien-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
OR7887-1G OR7887-5G OR7887-250MG
APOSOR7887-1GEA 277 EUR
APOSOR7887-1G APOSOR7887-5G APOSOR7887-250MG
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃S
MW: 238,27 g/mol
Pto. de fusión: 87…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03426087
Núm. CAS: 849925-06-0