Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
OR7888-1G OR7888-250MG OR7888-5G
APOSOR7888-1GEA 55.1 EUR
APOSOR7888-1G APOSOR7888-250MG APOSOR7888-5G
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₅Cl₂N₃O₄
MW: 266,04 g/mol
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831638
Núm. CAS: 54368-61-5