5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR7890-100G OR7890-1KG OR7890-250G
APOSOR7890-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7890-100G APOSOR7890-1KG APOSOR7890-250G
5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona 98%
5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona
Formula: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Pto. Ebullición: 164…166 °C
Pto. de fusión: 146…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001588
Núm. CAS: 126-81-8
EINECS: 204-804-4