2-Bromoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 50.9 EUR
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromoanilina 98%
2-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 229 °C
Pto. de fusión: 29…31 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007632
Núm. CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III