1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7897-1G OR7897-5G
APOSOR7897-1GEA 161 EUR
APOSOR7897-1G APOSOR7897-5G
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Formula: C₁₄H₁₄N₂OS
Pto. de fusión: 191…197 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060457
Núm. CAS: 65069-53-6
UN: 3335
ADR: 9,III