1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7898-10G OR7898-1G
APOSOR7898-10GEA 535 EUR
APOSOR7898-10G APOSOR7898-1G
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230.27 g/mol
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689748
Núm. CAS: 937601-79-1