N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7899-25G OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA 405 EUR
APOSOR7899-25G APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Formula: C₁₃H₂₁NO₂
MW: 223.32 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C/0.05mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051599
Núm. CAS: 61190-10-1