1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 118 EUR
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230.27 g/mol
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027711
Núm. CAS: 942474-51-3