2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7909-1G OR7909-5G
APOSOR7909-1GEA 277 EUR
APOSOR7909-1G APOSOR7909-5G
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₉ClN₂O
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426059
Núm. CAS: 27794-03-2