Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1,6-naphthyridine-2-carboxylate
OR7910-1G
APOSOR7910-1GEA 261 EUR
APOSOR7910-1G
Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate 95+%
Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Pto. de fusión: 119…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202909
Núm. CAS: 338760-63-7