Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 29 EUR
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201.65 g/mol
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039173
Núm. CAS: 17841-68-8