[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7916-1G
OR7916-250MG
APOSOR7916-1GEA
116
EUR
APOSOR7916-1G
APOSOR7916-250MG
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formula:
C₇H₉BrN₂O₂S Pto. de fusión: 150…151 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04037940 Núm. CAS: 849035-73-0 |