[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7917-1G OR7917-5G OR7917-25G
APOSOR7917-1GEA 285 EUR
APOSOR7917-1G APOSOR7917-5G APOSOR7917-25G
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formula: C₈H₁₁ClN₂O₂S
MW: 234.71 g/mol
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037956
Núm. CAS: 849035-85-4