4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7918-250MG OR7918-500MG
APOSOR7918-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR7918-250MG APOSOR7918-500MG
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426045
Núm. CAS: 849021-09-6