Isopropylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7919-5G OR7919-25G OR7919-1G
APOSOR7919-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7919-5G APOSOR7919-25G APOSOR7919-1G
Isopropylhydrazine hydrochloride
Isopropylhydrazine hydrochloride
Formula: C₃H₁₁ClN₂
MW: 110.5858 g/mol
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01746887
Núm. CAS: 16726-41-3