2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7920-1G OR7920-5G OR7920-250MG OR7920-500MG
APOSOR7920-1GEA 829 EUR
APOSOR7920-1G APOSOR7920-5G APOSOR7920-250MG APOSOR7920-500MG
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Formula: C₈H₁₄Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452713
Núm. CAS: 784189-95-3