(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7922-250MG OR7922-5G
APOSOR7922-250MGEA 84.1 EUR
APOSOR7922-250MG APOSOR7922-5G
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁ClN₂S
Pto. de fusión: 178…179 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039174
Núm. CAS: 35588-53-5