4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7923-1G OR7923-5G OR7923-25G
APOSOR7923-1GEA 208 EUR
APOSOR7923-1G APOSOR7923-5G APOSOR7923-25G
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃ClN₂O
MW: 236,7 g/mol
Pto. de fusión: 187…189 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426044
Núm. CAS: 60481-02-9