3-tert-Butoxypropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7930-1G OR7930-5G
APOSOR7930-1GEA 127 EUR
APOSOR7930-1G APOSOR7930-5G
3-tert-Butoxypropanenitrile
3-tert-Butoxypropanenitrile
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Pto. Ebullición: 62 °C/6.75mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037897
Núm. CAS: 99764-73-5