4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7931-100G
OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA
21.9
EUR
APOSOR7931-100G
APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₈O₃S Pto. de fusión: 155…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216485 Núm. CAS: 5398-77-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...