Ácido pimélico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7935-100G OR7935-25G
APOSOR7935-100GEA 116 EUR
APOSOR7935-100G APOSOR7935-25G
Ácido pimélico
Ácido pimélico
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 212 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004425
Núm. CAS: 111-16-0