6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7936-1G
OR7936-250MG
OR7936-5G
APOSOR7936-1GEA
43.5
EUR
APOSOR7936-1G
APOSOR7936-250MG
APOSOR7936-5G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Formula:
C₇H₄ClN₃O₂ Pto. de fusión: 253…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04974055 Núm. CAS: 14714-24-0 |