1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7939-25G OR7939-5G OR7939-1G
APOSOR7939-25GEA 1260 EUR
APOSOR7939-25G APOSOR7939-5G APOSOR7939-1G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formula: C₁₆H₁₈N₂O
MW: 254,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037907
Núm. CAS: 849021-29-0