1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7940-1G OR7940-250MG
APOSOR7940-1GEA 145 EUR
APOSOR7940-1G APOSOR7940-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 86…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319276
Núm. CAS: 397244-87-0