1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7942-25G OR7942-5G OR7942-1G
APOSOR7942-25GEA 1260 EUR
APOSOR7942-25G APOSOR7942-5G APOSOR7942-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone
Formula: C₁₈H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037914
Núm. CAS: 7469-86-5