2-Oxocyclohexanecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7944-1G
APOSOR7944-1GEA 58 EUR
APOSOR7944-1G
2-Oxocyclohexanecarbonitrile
2-Oxocyclohexanecarbonitrile
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C/20mmHg
Densidad: 1,0741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154839
Núm. CAS: 4513-77-3