2,4-Dimetiltiofenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimetilbencenotiol
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 127 EUR
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Dimetiltiofenol 95%
2,4-Dimetiltiofenol
Formula: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Pto. Ebullición: 207…208 °C
Densidad: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010019
Núm. CAS: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3,III