1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7948-1G OR7948-5G OR7948-10G
APOSOR7948-1GEA 109 EUR
APOSOR7948-1G APOSOR7948-5G APOSOR7948-10G
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00559708
Núm. CAS: 36912-83-1