6-Chloro-2-methylindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7950-100MG OR7950-250MG
APOSOR7950-100MGEA 0 EUR
APOSOR7950-100MG APOSOR7950-250MG
6-Chloro-2-methylindole 98%
6-Chloro-2-methylindole
Formula: C₉H₈ClN
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027716
Núm. CAS: 6127-17-9