3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7951-5G OR7951-25G
APOSOR7951-5GEA 574 EUR
APOSOR7951-5G APOSOR7951-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide
Formula: C₉H₁₁NO₅S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037978
Núm. CAS: 849924-85-2