3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7952-1G OR7952-5G
APOSOR7952-1GEA 208 EUR
APOSOR7952-1G APOSOR7952-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride
Formula: C₈H₉ClO₆S₃
MW: 332,8 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037976
Núm. CAS: 849035-99-0
UN: 1759
ADR: 8,III