4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzyl bromide
OR7955-1G OR7955-5G OR7955-10G
APOSOR7955-1GEA 89.9 EUR
APOSOR7955-1G APOSOR7955-5G APOSOR7955-10G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₈Br₂O₂S
MW: 328,03 g/mol
Pto. de fusión: 124…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037945
Núm. CAS: 254887-18-8